Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Columns, 1 mL
Código de producto. 11856764 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11856764 5 columnas paquete de 5
1 options
Código de producto. 11856764 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20356
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Purifique anticuerpos o realice inmunoprecipitación con esta proteína A nativa inmovilizada de capacidad estándar en resina de agarosa granulada.
Realice una amplia variedad de métodos de purificación por afinidad de anticuerpos con la proteína A agarosa Thermo Scientific™ Pierce, una resina de agarosa en gránulos de proteína A de capacidad estándar.
La proteína A agarosa Pierce consta de proteína A nativa purificada que se ha inmovilizado covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de alta calidad. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas que permiten su uso en distintos procedimientos de purificación por afinidad en columnas o en lotes. Existen distintos formatos de envase: Frascos de 5 ml y de 25 ml de pulpa de resina, columnas preempaquetadas de 1 ml y un kit de purificación de IgG completo.
La proteína A es una proteína derivada de una bacteria que se une con alta afinidad y especificidad a la porción Fc de los anticuerpos, especialmente a los de la clase IgG. En comparación con la proteína G (la alternativa a la proteína A), la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. Además, la proteína A se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo.
Características destacadas:
  • Proteína A nativa: la proteína A inmovilizada es idónea para la purificación de la IgG policlonal a partir de suero humano, de conejo, de cerdo, de perro o de gato.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
  • Capacidad estándar: la proteína A agarosa Pierce tiene una carga normal de proteína A inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina (aproximadamente de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina).
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 5 ml y de 25 ml
  • Columnas de centrifugación: Columnas de 1 ml
  • Kit de purificación: kit completo que contiene cinco columnas de 1 ml
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína A agarosa Pierce a granel
Incluye:
El kit contiene una columna de proteína A (1 ml cada una), tampón de unión de IgG y proteína A, tampón de elución de IgG y columnas de desalado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato cónica de 15 ml, columna de centrifugación
Fase estacionaria Proteína A
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Suficiente para De 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de columna
Contenido y almacenamiento Una vez recibido, almacenar el producto de 4 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Cantidad 5 columnas