Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Purification Kit, 1 mL
Código de producto. 10056373 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 5 columna
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10056373 Kit de 5 columna 1 set
1 options
Código de producto. 10056373 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44667
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Purifique anticuerpos o realice inmunoprecipitación con esta proteína A nativa inmovilizada de capacidad estándar en resina de agarosa granulada.
Realice una amplia variedad de métodos de purificación por afinidad de anticuerpos con la proteína A agarosa Thermo Scientific™ Pierce, una resina de agarosa en gránulos de proteína A de capacidad estándar.
La proteína A agarosa Pierce consta de proteína A nativa purificada que se ha inmovilizado covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de alta calidad. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas que permiten su uso en distintos procedimientos de purificación por afinidad en columnas o en lotes. Existen distintos formatos de envase: Frascos de 5 ml y de 25 ml de pulpa de resina, columnas preempaquetadas de 1 ml y un kit de purificación de IgG completo.
La proteína A es una proteína derivada de una bacteria que se une con alta afinidad y especificidad a la porción Fc de los anticuerpos, especialmente a los de la clase IgG. En comparación con la proteína G (la alternativa a la proteína A), la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. Además, la proteína A se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo.
Características destacadas:
  • Proteína A nativa: la proteína A inmovilizada es idónea para la purificación de la IgG policlonal a partir de suero humano, de conejo, de cerdo, de perro o de gato.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
  • Capacidad estándar: la proteína A agarosa Pierce tiene una carga normal de proteína A inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina (aproximadamente de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina).
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 5 ml y de 25 ml
  • Columnas de centrifugación: Columnas de 1 ml
  • Kit de purificación: kit completo que contiene cinco columnas de 1 ml
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína A agarosa Pierce a granel
Incluye:
El kit contiene una columna de proteína A (1 ml cada una), tampón de unión de IgG y proteína A, tampón de elución de IgG y columnas de desalado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de IgG
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Kit, cónica de 15 ml, columna de centrifugación
Fase estacionaria Proteína A
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Suficiente para De 6 a 8 mg de IgG de ratón por columna
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificación de 6 a 8 mg de IgG de ratón por columna
• 5 columnas de proteína A de 1 ml
• Tampón de unión de IgG de proteína A de 1 l
• Tampón de elución de IgG de 500 ml
• 5 columnas de desalado de Excellulose de 5 ml
Almacenar a 4 °C.
Cantidad Kit de 5 columna