Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa y la fosfatasa Pierce
Código de producto. 15624189 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624189 20 pastillas paquete de 20
1 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15624189 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32959
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Thermo Scientific™ Pierce con inhibidores de la proteasa y fosfatasas de amplio espectro proporcionan una protección completa frente a la desfosforilación y a la degradación proteolítica.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Pierce contienen aprotinina, bestatina, E-64, EDTA y leupeptina para proteger frente a la degradación por serina proteasas, cisteína proteasas y ácido aspártico proteasas. Para evitar la actividad de desfosforilación de las serina/treonina y tirosina fosfatasas, cada pastilla también contiene fluoruro sódico, ortovanadato sódico, pirofosfato sódico y beta-glicerofosfato. Las pastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Pierce se mantienen estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses, y cada pastilla es suficiente para 10 ml de solución.
Características destacadas:
  • Formula mejorada: Las pastillas se disuelven rápidamente y forman una solución transparente.
  • Económicas: Son más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes.
  • Prácticas: Están compuestas a partir de formulaciones listas para usar, de amplio espectro y completamente públicas.
  • Compatibles: pueden usarse directamente en ensayos Thermo Scientific™ Pierce™ BCA
* El EDTA está presente solo en el producto n.º A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inhibidor
Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Suficiente para Solución de 10 ml
Inhibidores Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Cantidad 20 pastillas