Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa y la fosfatasa Pierce, sin EDTA
Código de producto. 16316532 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 comprimidos
Incluye:
1 vial de comprimidos inhibidores
1 vial de comprimidos inhibidores, sin EDTA
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Incluye unitSize
16316532 2 comprimidos 1 vial de comprimidos inhibidores cada uno
16326532 2 comprimidos 1 vial de comprimidos inhibidores, sin EDTA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 16316532 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32960
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Thermo Scientific™ Pierce con inhibidores de la proteasa y fosfatasas de amplio espectro proporcionan una protección completa frente a la desfosforilación y a la degradación proteolítica.
Los minicomprimidos inhibidores de proteasas y fosfatasas Pierce contienen aprotinina, bestatina, E-64, EDTA y leupeptina para proteger frente a la degradación por serina proteasas, cisteína proteasas y ácido aspártico proteasas. Para evitar la actividad de desfosforilación de las serina/treonina y tirosina fosfatasas, cada pastilla también contiene fluoruro sódico, ortovanadato sódico, pirofosfato sódico y beta-glicerofosfato. Las tabletas inhibidoras de proteasa y fosfatasa de Pierce son °estables a 4 °C durante hasta 12 meses y cada tableta es suficiente para 10 ml de solución.
Aspectos destacados:
  • Las tabletas &mdsash de fórmula mejorada se disuelven rápidamente en una solución transparente.
  • Económico – más rentable que otras formulaciones disponibles comercialmente para volúmenes equivalentes
  • Fórmulas &prácticas de amplio espectro, listas para usar y totalmente divulgadas.
  • Compatible &mdsashuse directamente con Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Ensayos
*El EDTA está presente únicamente en el producto n.º. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye 1 vial de comprimidos inhibidores
Tipo de producto Inhibidores de proteasa y fosfatasa
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) purificación de proteínas, western blot
Suficiente para 1 tableta es suficiente para 10 ml
Cantidad 2 comprimidos