Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa y la fosfatasa Pierce, sin EDTA
Código de producto. 15662249 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15662249 20 pastillas paquete de 20
1 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15662249 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32961
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Thermo Scientific™ Pierce con inhibidores de la proteasa y fosfatasas de amplio espectro proporcionan una protección completa frente a la desfosforilación y a la degradación proteolítica.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Pierce contienen aprotinina, bestatina, E-64, EDTA y leupeptina para proteger frente a la degradación por serina proteasas, cisteína proteasas y ácido aspártico proteasas. Para evitar la actividad de desfosforilación de las serina/treonina y tirosina fosfatasas, cada pastilla también contiene fluoruro sódico, ortovanadato sódico, pirofosfato sódico y beta-glicerofosfato. Las pastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Pierce son estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses, y cada pastilla es suficiente para 10 ml de solución.
Características destacadas:
  • Formulación mejorada: las pastillas se disuelven rápidamente dando lugar a soluciones transparentes
  • Económicas: más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Prácticas: formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
  • Compatibles: se utilizan directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
  • Sin EDTA: formuladas sin EDTA, un inhibidor de la metaloproteinasa
* El EDTA está presente solo en el producto n.º A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inhibidor
Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Suficiente para Solución de 10 ml
Inhibidores Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Cantidad 20 pastillas