Learn More
Thermo Scientific™ E-64 Protease Inhibitor
Código de producto. 10521004 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10521004 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10521004 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78434
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Personalice su formulación de cóctel inhibidor de proteasa con estos pequeños envases de péptidos y compuestos inhibidores de proteasa individuales.
Los inhibidores de proteasa Thermo Scientific™ se presentan en pequeños envases de péptidos y componentes inhibidores de proteasa individuales que personalizan la formulación o modificación de los cócteles inhibidores de proteasa.
Los reactivos individuales contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E64, leupeptina, pepstatina A y PMSF. Aunque los cócteles inhibidores de proteasa Thermo Scientific Halt™ facilitan un método cómodo, optimizado y de amplio espectro para la inhibición de proteasa en función de las necesidades de lisado celular y ensayo rutinarias, algunas aplicaciones precisan un enfoque más personalizado. Al ofrecer los reactivos específicos y de alta calidad utilizados para crear nuestro cóctel de productos, ponemos a su disposición las herramientas que necesita para aplicar cada inhibidor de la proteasa, complementar un cóctel o combinar varios componentes para crear cócteles inhibidores de la proteasa personalizados a la medida de cada aplicación especializada.
Características destacadas:
  • Reactivos de alta calidad en envases de tamaño cómodo y asequible.
  • Pueden comprarse por separado para elaborar cócteles inhibidores de proteasa personalizados.
  • Complementan los cócteles inhibidores de proteasa Halt de un solo uso, cuyas formulaciones están ampliamente divulgadas, para conseguir las concentraciones deseadas de reactivos con componentes específicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inhibidor de la proteasa E-64 Pierce
Tipo de producto Inhibidor
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C.
Formulario Liofilizado
Línea de productos Pierce
Tipo de reactivo Inhibidor de proteasa
Inhibidores Inhibidor de proteasa