Descripción
Los inhibidores de proteasa Thermo Scientific™ se presentan en pequeños envases de péptidos y componentes inhibidores de proteasa individuales que personalizan la formulación o modificación de los cócteles inhibidores de proteasa.
Los reactivos individuales contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E64, leupeptina, pepstatina A y PMSF. Aunque los cócteles inhibidores de proteasa Thermo Scientific Halt™ facilitan un método cómodo, optimizado y de amplio espectro para la inhibición de proteasa en función de las necesidades de lisado celular y ensayo rutinarias, algunas aplicaciones precisan un enfoque más personalizado. Al ofrecer los reactivos específicos y de alta calidad utilizados para crear nuestro cóctel de productos, ponemos a su disposición las herramientas que necesita para aplicar cada inhibidor de la proteasa, complementar un cóctel o combinar varios componentes para crear cócteles inhibidores de la proteasa personalizados a la medida de cada aplicación especializada.
Características destacadas:
- Reactivos de alta calidad en envases de tamaño cómodo y asequible.
- Pueden comprarse por separado para elaborar cócteles inhibidores de proteasa personalizados.
- Complementan los cócteles inhibidores de proteasa Halt de un solo uso, cuyas formulaciones están ampliamente divulgadas, para conseguir las concentraciones deseadas de reactivos con componentes específicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Inhibidor de la proteasa pepstatina A Pierce |
| Tipo de producto | Inhibidor de proteasa |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C. |
| Formulario | Liofilizado |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de reactivo | Inhibidor de proteasa |
| Inhibidores | Inhibidor de proteasa |
| Cantidad | 25 mg |