Learn More
Thermo Scientific™ Pastillas inhibidoras de proteasas Pierce
Código de producto. 15634189 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15634189 20 pastillas paquete de 20
1 options
Código de producto. 15634189 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32963
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Las pastillas y minipastillas inhibidoras de la proteasa Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de la proteasa de amplio espectro altamente eficaces para la prevención de la degradación proteolítica durante experimentos de lisis celular y extracción de proteínas.
Las pastillas y minipastillas inhibidoras de la proteasa Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de la proteasa de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica durante experimentos de lisis celular y extracción de proteínas.
Más información y pedidos en línea
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A, y están disponibles en formulaciones con o sin EDTA, un inhibidor de metaloproteinasas. La formulación sin EDTA es compatible con los métodos de purificación IMAC y electroforesis en gel 2D. Se mantienen estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses. Una pastilla grande es suficiente para 50 ml de solución y una minipastilla es suficiente para 10 ml de solución. Tanto los tamaños como las formulaciones de la pastilla son adecuados para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
  • Económicas  − tanto las pastillas grandes como las minipastillas son más económicas que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Fáciles de usar   − estas pastillas, estables con refrigeración, se disuelven fácilmente en reactivos de lisis y tampones−−−
  • Dos formulaciones:  −Disponible con o sin EDTA.
  • Compatibles: Se pueden utilizar con reactivos de lisis celular preparados en laboratorio o disponibles en el mercado y con los ensayos de proteínas Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pastillas inhibidoras de la proteasa Pierce
Tipo de producto Inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Suficiente para Solución de 50 ml
Inhibidores Inhibidor de proteasa
Cantidad 20 pastillas