Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa Pierce
Código de producto. 15614189 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15614189 30 pastillas paquete de 30
1 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15614189 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32953
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
Las pastillas inhibidoras de la proteasa Pierce protegen a las proteínas de la degradación proteolítica mediante la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Se mantienen estables si se almacenan a 4 °C durante 12 meses. La pastilla pequeña sirve para 10 ml de solución y la grande para 50 ml de la solución. Las pastillas son adecuadas para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas de los tejidos y las células cultivadas.
Características destacadas:
  • Formula mejorada: Las pastillas se disuelven rápidamente y forman una solución transparente.
  • Económicas: Son más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes.
  • Prácticas: Están compuestas a partir de formulaciones listas para usar, de amplio espectro y completamente públicas.
  • Uso compatible directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Suficiente para Solución de 10 ml
Inhibidores Inhibidor de proteasa
Cantidad 30 pastillas