Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Minicomprimidos inhibidores de la proteasa
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Son estables cuando se almacenan a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla mini o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
Specifications
Specifications
| Incluye | Sin EDTA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | purificación de proteínas, western blot |
| Suficiente para | 1 tableta es suficiente para 10 mL |
| Cantidad | 2 comprimidos |
| Formato | Comprimido |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.