Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Minicomprimidos inhibidores de la proteasa
Código de producto. 16386522 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
EDTA
Sin EDTA
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
16386522 EDTA cada uno
16396522 Sin EDTA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 16386522 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32954
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Son estables cuando se almacenan a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla mini o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
  • Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
  • Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Práctico: formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
  • Compatible: se utiliza directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye EDTA
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) purificación de proteínas, western blot
Suficiente para 1 tableta es suficiente para 10 mL
Cantidad 2 comprimidos
Formato Comprimido