Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa Pierce™ sin EDTA
Product Code. 15672129 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 pastillas
Unit Size:
paquete de 30
Product Code. Cantidad Unit Size
15672129 30 pastillas paquete de 30
1 options
This item is not returnable. View return policy
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Code. 15672129 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A32955
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Es estable durante el almacenamiento a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla pequeña o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de la solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
  • Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
  • Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Formulaciones prácticas y listas para usar, de amplio espectro y completamente públicas
  • Uso compatible directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
  • Sin EDTA: formuladas sin EDTA, un inhibidor de la metaloproteinasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Sin EDTA
Tipo de producto Inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Suficiente para Solución de 10 ml
Inhibidores Inhibidor de proteasa
Cantidad 30 pastillas
compliance-icons
Product Identifier
  • Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride