Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fluorescent Protease Assay Kit
Código de producto. 10485495 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 2000 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10485495 Kit para 2000 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10485495 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23266
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Determine la actividad proteasa total en muestras biológicas mediante la detección fluorescente o colorimétrica midiendo la digestión del sustrato de caseína marcado.
Los kits de ensayos de proteasas Thermo Scientific™ Pierce miden la actividad de las proteasas totales en las muestras, lo que permite evaluar el progreso de procedimientos de aislamiento de proteasas o cuantificar la contaminación por proteasas en muestras biológicas.
Estos kits de ensayos colorimétricos y fluorescentes de proteasas incluyen dos métodos diferentes para medir la actividad de las proteasas totales en muestras biológicas. Ambos kits pueden utilizarse para evaluar el progreso de procedimientos de purificación de proteasas o para cuantificar la contaminación por proteasas en muestras de proteínas. Los kits utilizan caseína succinilada o marcada con fluoresceína como sustrato de las proteasas. La proteólisis del sustrato produce péptidos cuyos grupos amino o cuyas propiedades de fluorescencia alteradas permiten la detección en los kits respectivos. La actividad de las proteasas se cuantifica mediante la comparación con un patrón de tripsina incluido en cada kit.
Características destacadas:
  • Sustrato de caseína: mide la actividad de cualquier proteasa que escinda la caseína en fragmentos peptídicos
  • Patrón de tripsina: cuantifica la actividad proteasa en relación con la tripsina, una referencia universalmente aceptada
  • Sensible: 1000 veces más sensible que los ensayos que utilizan formas no modificadas de caseína
  • Sencillo y rápido: los protocolos para tubos de ensayos y para microplacas se realizan en menos de una hora
  • Homogéneo: con pasos de adición solamente; no requiere pasos de separación, transferencia o parada
  • Personalizable: permite adaptar fácilmente el tiempo, la temperatura y el pH para optimizar la sensibilidad a las proteasas de interés
El kit de ensayo colorimétrico de proteasas (referencia 23263) utiliza caseína completamente succinilada como sustrato del ensayo. La hidrólisis de este sustrato en presencia de proteasa provoca la liberación de fragmentos de péptidos con grupos amino terminales libres. Estos péptidos se hacen reaccionar con ácido trinitrobencenosulfónico (TNBSA), tras lo que se mide el incremento de absorbancia producido por la formación de aductos TNB-péptidos de color amarillo.
  • Sustrato: caseína succinilada (no disponible por separado)
  • Base del ensayo: detección de aminas primarias resultantes de la proteólisis
  • Reactivo de detección: ácido trinitrobencenosulfónico (TNBSA)
  • Medición: absorbencia a 450 nm (lector de placas o espectrofotómetro)
El kit de ensayo fluorescente de proteasas (referencia 23266) incluye caseína marcada con fluoresceína como sustrato para determinar la actividad de las proteasas en una muestra, bien mediante transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET) con un fluorímetro estándar, o bien mediante polarización de la fluorescencia (FP) con un equipo adecuado. La FTC-caseína es una caseína natural que se ha marcado utilizando un gran exceso molar de isotiocianato de fluoresceína (FITC). Las propiedades de fluorescencia de este sustrato de proteínas intactas muy marcadas cambian considerablemente tras la digestión por proteasas, lo que permite medir el grado de proteólisis.
  • Sustrato: caseína etiquetada con fluoresceína (FITC-caseína); disponible por separado con la referencia 23267
  • Base del ensayo: cambio en la resonancia de la fluorescencia (FRET) o la polarización de la fluorescencia (FP)
  • Medición: instrumento con filtros de excitación y emisión de fluoresceína (485/538 nm)
Incluye:
Caseína modificada, patrón de tripsina y solución salina tamponada con Tris (ambos kits); solución de TNBSA (referencia 23263 solamente)
Recomendada para:
Evaluar la integridad funcional y el progreso global de la purificación de proteasas; Cuantificar la contaminación por proteasas en muestras de proteínas; Caracterizar la actividad de proteasas poco comunes mediante comparación con tripsina; Evaluar las condiciones de los tampones en relación con sus efectos sobre la función y la actividad de las proteasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 2000 ensayos de microplacas con un instrumento equipado con un conjunto de filtros de fluoresceína (ex/em 485 nm/538 nm)
• FTC-caseína, liofilizado, 2,5 mg
• Patrón de tripsina-TPCK, 50 mg
• Paquete de tampón TBS (hace 500 ml), 1 paquete
Almacene la FTC-caseína y la tripsina TPCK a 4 °C.
ensayo Ensayo de proteasa
Método de detección Fluorescencia
Formato del kit de inmunoensayo Placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Colorante clásico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayos de actividad de proteínas
Sustrato Caseína
Propiedades de sustrato Sustrato basado en proteínas
Tipo de sustrato Sustrato de proteasa
Suficiente para 2000 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Protease Activity
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Cantidad Kit para 2000 pruebas
Objetivo Proteasas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Fluorescent Protease Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Fluoresceinthiocarbamoyl-casein, Trypsin