Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de proteína MW preñada Pierce™
Código de producto. 11583100 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11583100 2 x 250 μl cada uno
17166098 8 x 250 μL paquete de 4
15513197 8 x 250 μL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11583100 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26612
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mezcla de seis proteínas naturales teñidas de azul (de 20 kDa a 120 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
El marcador de peso molecular de proteínas preteñido Thermo Scientific™ es una mezcla de seis proteínas naturales teñidas de azul (de 20 kDa a 120 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
El marcador de peso molecular de proteínas preteñido Thermo Scientific es una mezcla de seis proteínas naturales teñidas de azul (de 20 kDa a 120 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE). Los patrones de proteínas se suministran en un formato listo para usar para la carga directa en geles; sin necesidad de calentar, reducir ni añadir un tampón de muestras antes de usarlos.
Compare y visualice todos los demás patrones y escaleras de proteínas ›
Proteínas componentes: beta-galactosidasa (120 kDa), albúmina de suero bovino (85 kDa), ovoalbúmina (50 kDa), anhidrasa carbónica (35 kDa), beta-lactoglobulina (25 kDa) y lisozima (20 kDa)
Aplicaciones
• Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS.
• Supervisión de la transferencia de proteínas a las membranas tras la inmunotransferencia (Western Blotting)
• Dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blots)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tampón de almacenamiento: Tris · H3PO4 de 62,5 mM (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mM, SDS al 2 % (w/v), DTT de 1 mM, NaN3 de 1,5 mM y glicerol al 33 % (v/v).
Tras su recepción, conservar a -20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.
Color Blue
Método de detección Colorimétrico
Number of Markers 6
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 20 a 120 kDa
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
Cantidad 2 x 250 μl
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
System Type Western Blotting, SDS-PAGE