Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS (N-hidroxosulfosucinimida) de alta calidad
Código de producto. 15225763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15225763 10 g 10 g
15215763 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15225763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PG82072
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de mayor calidad de este reactivo de modificación de N-hidroxisuccilinimida.
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el Sulfo-NHS de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este reactivo de modificación química de N-hidroxisuccinimida, especialmente caracterizado.
Sulfo-NHS de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de alta calidad de este reactivo de modificación química de N-hidroxisucinimida, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, Sulfo-NHS de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: (a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, (b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, (c) amplia retención de muestras de lotes y (d) notificación de control de cambios. Sulfo-NHS (N-hidroxosulfosucinimida) permite el control y la modificación de las reacciones de enlace de carbodiimida con activación de los carboxilos (–COOH) para la conjugación con aminas primarias (–NH2). Los derivados se sintetizan fácilmente mediante la mezcla de Sulfo-NHS con una molécula que contiene carboxilo y un agente deshidratante como la EDC (EDAC) carbodiimida. Este método es la base para la generación de muchos tipos de reactivos de marcaje de proteínas, incluidos colorantes fluorescente reactivos de aminas, marcaje de afinidad a biotina y compuestos de pegilación.
Características destacadas:
  • Sulfo-NHS: úselo con entrecruzador EDC para la preparación de reactivos de éster de NHS reactivas a amina
  • Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
  • Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Aplicaciones:
  • Mejore la eficacia de las reacciones de acoplamiento de EDC
  • Convierta los carboxilos en ésteres Sulfo-NHS reactivos a aminas
  • No permea las membranas, lo que permite el marcado de la superficie celular
  • Entrecruce de forma más eficaz las proteínas con superficies o gránulos revestidos de carboxilo
  • Active las nanopartículas con ésteres de Sulfo-NHS reactivos a aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-carboxilo
Cleavable No
Peso molecular 217.13
Pegilado No
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, conservar a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Carbodiimida
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador