Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade DSP (dithiobis(succinimidyl propionate))
Código de producto. 15376271 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15376271 1 g 1 g
15386271 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15376271 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PG82081
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de alta calidad de este famoso entrecruzador escindible reactivo a la amina.
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el DSP de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este famoso entrecruzador escindible reactivo a la amina, especialmente caracterizado.
DSP de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de alta calidad de este famoso entrecruzador escindible reactivo a la amina, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, el DSP de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, c) amplia retención de muestras de lotes y d) notificación de control de cambios. DSP es ditiobis (sucinimidil propionato), un entrecruzador reactivo a la amina con extremos reactivos de éster NHS y un enlace de disulfuro escindible en su brazo separador. DSP contiene un éster N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a aminas en cada extremo de un brazo separador de 8 carbonos. Los ésteres NHS reaccionan con las aminas primarias a un pH 7-9 para formar enlaces amida estables, junto con la liberación del grupo de salida de N-hidroxisucinimida. Las proteínas, incluidos los anticuerpos, suelen tener varias aminas primarias en la cadena lateral de residuos de lisina (K) y el extremo N de cada polipéptido que están disponibles como dianas para los reactivos de entrecruzamiento de ésteres de NHS.
Características destacadas:
  • DSP: un agente de entrecruzamiento escindible con tiol, homobifuncional y reactivo a la amina
  • Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
  • Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Aplicaciones:
  • Entrecruzamiento químico de proteínas intracelulares antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Fijación de tejidos para la inmunotinción sin dañar el ARN
  • Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por tioles
Formulación Ditiobis(succinimidilpropionato); sólido en polvo
Peso molecular 404.42
Pegilado No
Suficiente para 2,47 l de solución de reacción típica 1X (1 mM)
Longitud del brazo del separador 12,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador