Learn More
Thermo Scientific™ PMPI (p-maleimidophenyl isocyanate)
Código de producto. 11831445 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11831445 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11831445 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28100
Entrecruzador de hidroxilo a sulfhidrilo corto (8,7 A); grupos de isocianato y maleimida; etiqueta -OH por enlaces de uretano para conjugación a cisteínas por enlaces de tioéter.
Thermo Scientific™ Pierce PMPI es un entrecruzador de maleimida e isocianato para unir compuestos a grupos de sulfhidrilo (cisteínas) después de conjugar el enlazador a grupos de hidroxilo en una molécula por enlaces de uretano (carbamato).
Características destacadas:
  • La maleimida forma enlaces de tioéter estables
  • El isocianato reacciona con grupos de OH para formar un enlace de carbamato a pH 8,5
  • Excelente herramienta para conjugar: compuestos que contienen grupo de OH como esteroides y vitaminas
  • Grupos reactivos: maleimida e isocianato
  • Reactivo hacia: grupos de sulfhidrilo e hidroxilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química carboxilo-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción PMPI
Peso molecular 307.1
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,7 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C, protegido de la humedad.
Permeabilidad celular No determinado
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, isocianato
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador