Description
El kit de peroxidasa activada Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contiene la enzima peroxidasa de rábano que ha sido activada por periodato para permitir el etiquetado de alta eficiencia y la preparación de conjugados de proteínas o anticuerpos.
Características destacadas:
- Reacciona con aminas primarias fácilmente accesibles para formar un enlace covalente de amina secundaria
- Se puede almacenar durante al menos 12 meses a -20 °C
- La conjugación consistente produce conjugados fiables
- La actividad enzimática es de 120-200 unidades/mg
Specifications
Specifications
| Reactividad química | Amina |
| Contenido y almacenamiento | Nota: La peroxidasa activada EZ-Link Plus contiene de 1 a 3 moles de aldehído por mol de peroxidasa. Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto protegido de la humedad a - 20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo. |
| Formulario | Maciza |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Tipo de etiqueta | Etiquetado con enzimas |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Fracción reactiva | Aldehído |
| Solubilidad | Agua |
| Cantidad | 5 x 1mg |