Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Código de producto. 10414224 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 x 1mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10414224 1 mg 1 miligramo
11849150 5 x 1mg paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10414224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31487
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Enzima de peroxidasa de rábano activada por periodato con aldehído (HRP) y kit para etiquetar anticuerpos primarios para obtener conjugados de anticuerpos-HRP de alta actividad.
El kit de peroxidasa activada Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contiene la enzima peroxidasa de rábano que ha sido activada por periodato para permitir el etiquetado de alta eficiencia y la preparación de conjugados de proteínas o anticuerpos.
Otras composiciones químicas reactivas a la amina, como el glutaraldehído, tienen tendencia a polimerizar y producir cantidades más bajas de conjugado viable. Los residuos de azúcar presentes en la HRP se han oxidado con periodato para producir aldehídos que reaccionan con aminas primarias. Además, la peroxidasa activada se mezcla con la proteína que se va a acoplar a un pH compatible con la proteína o el anticuerpo Después de incubar la reacción durante una o dos horas, el enlace del conjugado se reduce y la HRP activada se apaga con etanolamina. El conjugado se purifica mediante desalación o diálisis. Si va a preparar un conjugado de anticuerpo-HRP, utilice el kit de purificación de conjugados Thermo Scientific Pierce (n.º de pieza 44920) para separar la enzima sin reaccionar del conjugado.
Características destacadas:
  • Reacciona con aminas primarias fácilmente accesibles para formar un enlace covalente de amina secundaria
  • Se puede almacenar durante al menos 12 meses a -20 °C
  • La conjugación consistente produce conjugados fiables
  • La actividad enzimática es de 120-200 unidades/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Nota: La peroxidasa activada EZ-Link Plus contiene de 1 a 3 moles de aldehído por mol de peroxidasa.
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto protegido de la humedad a - 20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.
Formulario Maciza
Línea de productos EZ-Link
Tipo de etiqueta Etiquetado con enzimas
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
Fracción reactiva Aldehído
Solubilidad Agua