Descripción
El kit de peroxidasa activada Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contiene la enzima peroxidasa de rábano picante que ha sido activada por periodato para permitir el etiquetado de alta eficiencia y la preparación de conjugados de proteínas o anticuerpos.
Características destacadas:
- Reacciona con aminas primarias fácilmente accesibles para formar un enlace covalente de amina secundaria
- Se puede almacenar durante al menos 12 meses a -20 °C
- La conjugación consistente produce conjugados fiables
- La actividad enzimática es de 120-200 unidades/mg
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 5 reacciones de etiquetado de enzimas, cada una con hasta 1 mg de anticuerpo (IgG) • Peroxidasa activada Plus, 5 x 1 mg • Solución de cianoborohidruro de sodio, 1 x 0,5 ml • Tampón de supresión, 25 ml • Paquete de PBS (hace 500 ml), 1 paquete • Paquete de tampón de carbonato-bicarbonato (hace 500 ml), 1 paquete Almacenar a - 20 °C. |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Suficiente para | 5 reacciones de marcado de enzimas |
| Diana de etiquetado | Anticuerpos (generales), proteínas (generales) |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Escala de etiquetado | 0,5-1 mg |
| Cantidad | Kit de 1 placa |
Seguridad y manipulación
- Z-Link Plus Activated Peroxidase Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- EUH204-Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate, Sodium hydroxide, Ethanolamine