Learn More
Thermo Scientific™ PITC (fenilisotiocianato) (reactivo de Edman)
Código de producto. 10044944 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10044944 10 x 1 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 10044944 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS26922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El fenilisotiocianato, un compuesto coloreado reactivo a la amina (Amax 254nm; UV) para la derivatización precolumna de aminoácidos para HPLC de fase inversa.
El PITC (fenilisotiocianato) Thermo Scientific™ Pierce es un reactivo de alta pureza para la derivatización cuantitativa precolumna de aminoácidos por HPLC de fase reversa.
Características destacadas:
  • También conocido como reactivo de Edman
  • Reacciona de inmediato con aminoácidos en un intervalo de 5 a 10 minutos a temperatura ambiente
  • Los derivados de feniltiocarbamil resultantes pueden separarse y cuantificarse en 30 minutos utilizando HPLC de fase reversa para generar productos estables con todos los aminoácidos, incluida la prolina
Aviso sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto PITC
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, almacénelo a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Otra etiqueta o colorante
Cantidad 10 x 1 ml
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylisothiocyanate (PITC)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .