Learn More
Thermo Scientific™ L-Photo-Leucine
Código de producto. 11851315 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11851315 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11851315 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22610
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Análogos de diazirina de leucina y metionina para expresar proteínas en el cultivo celular que entrecruzarán sus interactores de proteínas tras su activación con luz ultravioleta in vivo.
Los aminoácidos fotorreactivos Thermo Scientific™ Pierce son análogos de la L-leucina y la L-metionina que pueden incorporarse a las proteínas durante la síntesis y, a continuación, se activan con luz para entrecruzar de forma covalente las proteínas que interactúan en las células.
La L-foto-leucina y la L-foto-metionina Thermo Scientific son análogos de los aminoácidos L-leucina y L-metionina que tienen cadenas laterales activables de diazirina capaces de entrecruzarse químicamente con moléculas adyacentes cuando se exponen a la luz ultravioleta. Al igual que sus equivalentes naturales, estos aminoácidos fotorreactivos se pueden incorporar de manera endógena en la secuencia primaria de proteínas durante la síntesis. Los dominios de interacción entre proteínas que involucran las proteínas sintetizadas en sus ambientes nativos pueden entonces entrecruzarse de forma covalente mediante la activación de los grupos diazirina. Los experimentos tradicionales de entrecruzamiento requieren la incorporación de entrecruzadores químicos bifuncionales y disolventes de reactivos asociados, que pueden afectar negativamente a la biología celular que se está estudiando. El uso de aminoácidos fotorreactivos minimiza estos efectos potencialmente adversos y permite que las interacciones entre las proteínas estables y transitorias de las células se estudien y caractericen con un alto grado de fiabilidad. Cuando se utilizan en combinación con los medios celulares limitantes especialmente formulados que carecen de leucina y metionina, el equipo de síntesis de proteína procesa los derivados fotoactivables como aminoácidos naturales. Como resultado, se pueden sustituir por leucina o metionina en la secuencia primaria de proteínas. Cuando se exponen a la luz ultravioleta, los anillos de diazirina se convierten en intermediarios reactivos que forman enlaces covalentes con las cadenas laterales de proteínas y las cadenas principales cercanas. Los elementos de unión asociados de manera natural quedan atrapados al instante. Los complejos de proteínas entrecruzados se detectan mediante una disminución de la movilidad en SDS-PAGE seguida de la detección por Western blot, cromatografía de exclusión de tamaño, sedimentación de gradiente de densidad de sacarosa o espectrometría de masas.
Características destacadas:
  • Etiquetado in vivo: incorpore el grupo fotorreactivo en proteínas mediante instrumentos celulares normales.
  • Entrecruzamiento in vivo: detecte proteínas que interactúan en el ambiente celular nativo.
  • Mayor especificidad en comparación con los métodos tradicionales: entrecruce interacciones de proteínas correctamente ubicadas en sus interfaces dentro de los dominios de interacción de proteínas.
  • Complementa los métodos tradicionales: proporciona una caracterización detallada de las interacciones de proteínas en comparación con los resultados con formaldehído y otros enfoques de entrecruzamiento más generales.
  • Recuperación eficaz: permite recuperar las proteínas al 90 % en lisados celulares después del entrecruzamiento.
  • Compatible: permite entrecruzar proteínas expresadas en una amplia variedad de líneas celulares, incluidas HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3 y C6.
  • Fácil de usar: los reactivos son fotoestables bajo una iluminación normal de laboratorio, eliminando así la necesidad de trabajar en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química No selectivo-NA (etiquetado metabólico)
Cleavable No
Descripción L-foto-leucina
Peso molecular 143.15
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 0,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, se debe almacenar a 4 °C, protegido de la luz.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiquetado químico, etiquetado metabólico
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Diazirina
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador