Descripción
Realice un enriquecimiento eficaz de proteínas fosforiladas derivadas de células y tejidos de mamíferos con el kit de enriquecimiento de fosfoproteínasThermo Scientific™ Pierce.
Características destacadas:
Específico: baja contaminación no específica de proteínas de muestras biológicas complejas, como el lisado de cultivo celular y el extracto de tejido de ratón
Rápido: el fácil formato de centrifugación permite el enriquecimiento de proteínas fosforiladas en menos de dos horas
Producción superior: logra una mayor producción que otros kits de aislamiento de fosfoproteínas disponibles comercialmente
Formato práctico: el kit completo ofrece columnas de centrifugación predispensadas, tampones, reactivos y columnas de ultrafiltración para enriquecimiento
Compatible: las aplicaciones posteriores incluyen espectrometría de masas, Western blot y 2D-PAGE
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | Kit de 10 columna |
| Objetivo | Fosfoproteína |
| Tipo | Kit de enriquecimiento de fosfoproteína |
| Fase estacionaria | Ligando exclusivo |
| Suficiente para | 10 reacciones |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |