Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce protegen las fosforoproteínas de la acción de las fosfatasas de serina/treonina y de las fosfatasas de tirosina. Cada pastilla inhibidora de fosfatasas contiene fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y betaglicerofosfato, para una inhibición de la actividad de la fosfatasa de amplio espectro. Las pastillas son estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses, y cada pastilla es suficiente para 10 ml de solución. Las pastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce son adecuadas para su uso con cualquier extracto de células o tejido para preservar la fosforilación de proteínas en aplicaciones posteriores.
Características destacadas:- Económicas: y más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado
- Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
- Las pastillas completas inhiben las fosfatasas ácidas, alcalinas y de proteínas
- Compatibles: con reactivos de lisis celular caseros o disponibles en el mercado y con los ensayos de proteínas Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 1 vial de pastillas inhibidoras |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | purificación de proteínas, western blot |
| Suficiente para | 1 tableta es suficiente para 10 ml |
| Cantidad | 2 comprimidos |