Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce™
Código de producto. 15691759 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 comprimidos
20 pastillas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691759 20 pastillas paquete de 20
16306532 2 comprimidos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15691759 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32957
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de fosfatasa Thermo Scientific™ Pierce ofrece un lisado celular completo y protección de las muestras biológicas frente a la desfosforilación gracias a su formulación inhibidora de la fosfatasa de amplio espectro.
Las minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce protegen las fosforoproteínas de la acción de las fosfatasas de serina/treonina y de las fosfatasas de tirosina. Cada pastilla inhibidora de fosfatasas contiene fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y betaglicerofosfato, para una inhibición de la actividad de la fosfatasa de amplio espectro. Las pastillas son estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses, y cada una es suficiente para 10 ml de solución. Las pastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce son adecuadas para su uso con cualquier extracto de células o tejido para preservar la fosforilación de proteínas en aplicaciones posteriores.
Características destacadas:
  • Económicas: y más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado
  • Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
  • Las pastillas completas inhiben las fosfatasas ácidas, alcalinas y de proteínas
  • Compatibles: con reactivos de lisis celular caseros o disponibles en el mercado y con los ensayos de proteínas Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cóctel inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Sólido
Línea de productos Atravesar
Suficiente para Solución de 10 ml
Inhibidores Inhibidor de la fosfatasa
Cantidad 20 pastillas
Composición Fluoruro sódico, ortovanadato de sodio, pirofosfato sódico, beta-glicerofosfato