Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Código de producto. 11896714 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11896714 400 mL 1 PCS
11886714 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11896714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17909
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Realice extracciones de ADN con esta mezcla de fenol:cloroformo:alcohol isoamilo (25:24:1), acompañada de un tampón para equilibrar la solución a pH 6,7 o pH 8,0.
El fenol-cloroformo Thermo Scientific™ Pierce se suministra con fenol premezclado con alcohol isoamilo y cloroformo (25:24:1) y el frasco de tampón que lo acompaña para equilibrar a pH 6,7 o pH 8,0.
El fenol-cloroformo Thermo Scientific Pierce se suministra con fenol premezclado con cloroformo:alcohol isoamilo (25:24:1) y la botella de tampón que lo acompaña para equilibrar a pH 6,7 o pH 8,0.
Características destacadas:
  • Ofrece un rendimiento excelente y libre de nucleasas
  • El fenol se suministra premezclado con cloroformo:alcohol isoamilo (25:24:1)
  • Se suministra a pH 6,7 para extracciones especiales de ADN de pH inferior; para la mayoría de las aplicaciones de ADN, se debe añadir el tampón alcalino (incluido) para producir un pH de 8,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C.
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN
Tipo de producto Tampón de cloroformo y Tris de fenol
Cantidad 400 mL
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, trichloromethane, pentanol isomers