Learn More
Thermo Scientific™ Peroxidase Suppressor
Código de producto. 10177493 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10177493 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10177493 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35000
 Artículo restringido
En stock
Inhibidor endógeno de peroxidasa, estable y fácil de usar para reducir la señal de fondo de células y tejidos en la tinción IHC basada en HRP.
El supresor de peroxidasa Thermo Scientific™ Pierce es un inhibidor estable y fácil de usar de la actividad de la peroxidasa endógena de células y tejidos para reducir la señal de fondo en aplicaciones inmunohistoquímicas basadas en HRP.
El método de inmunoperoxidasa es un método de detección comúnmente utilizado para la inmunotinción de células y tejidos. Sin embargo, el análisis a menudo se complica por la presencia de actividad endógena de peroxidasa y «pseudoperoxidasa» en las células y tejidos. Esta presencia produce una tinción inespecífica cuando hay un sustrato como la diaminobenzidina (DAB). La tinción inespecífica es difícil de distinguir del marcador inmunoquímico, lo que dificulta la distinción de la ubicación final del antígeno de interés. El método típico para inhibir la actividad de la peroxidasa endógena consiste en el uso de peróxido de hidrógeno o peróxido de hidrógeno en metanol. El supresor de la peroxidasa inhibe la actividad de la peroxidasa incluso más eficazmente que el método que utiliza peróxido de hidrógeno en metanol. Además, el supresor de peroxidasa no afecta a la actividad de los anticuerpos. El supresor de peroxidasa también puede usarse en blots de sobrenadantes de células enteras antes de la adición del marcador de peroxidasa de rábano (HRP).
Características destacadas:
Estable
Un componente
Listo para su uso
Inhibe eficazmente la actividad de la peroxidasa sin interferir con las interacciones entre antígenos y anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Cantidad 100 mL