Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit
Código de producto. 10321754 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321754 1 L 1 set
1 options
Código de producto. 10321754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00€
    541.65€ / 1 sets
    Ahorro 74.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Anticuerpo monoclonal de ratón
El kit Thermo Scientific™ Pierce de detección de IHC de peroxidasa incluye el kit Pierce de sustrato de DAB mejorado con metal y todos los componentes necesarios para realizar tinciones y contratinciones, así como para conservar los resultados experimentales con cortes de tejido congelados o en parafina.
El color producido por DAB (3,3'-diaminobenzidina) puede intensificarse mediante la adición de metales como níquel, cobre, plata y cobalto, que forman complejos más densos tras la reacción al sustrato de peróxido de HRP. El kit Thermo Scientific Pierce de sustrato de DAB mejorado con metal optimiza esta química de intensificación, lo que genera un sistema de detección colorimétrica excepcionalmente sensible para aplicaciones de Western blot, dot blot e inmunohistoquímica. La señal casi negra (precipitado) es fácil de fotografiar.
Características destacadas:
  • Gran sensibilidad: es 50 veces más sensible que el método de DAB tradicional y 30 veces más sensible que otras versiones con intensificación de metal de DAB.
  • Señal de fondo baja, alta intensidad: obtendrá un precipitado marrón-negro oscuro y, aunque aumente el nivel de intensidad, la señal de fondo será prácticamente inexistente.
  • Estabilidad de seis horas: la solución de trabajo se mantiene estable durante más de seis horas a temperatura ambiente. Otros sustratos de DAB deben usarse inmediatamente.
  • Práctico: elimina la necesidad de adquirir numerosos reactivos de distintos sitios.
Incluye:
Concentrado de DAB/metal (10x), 25 ml; tampón de bloqueo Universal Blocker en TBS, 250 ml; 2 supresores de peroxidasa × 100 ml; tampón de peróxido estable, 250 ml; 4 paquetes de solución salina tamponada BupH Tris; Surfact-Amps 20 (Tween-20 al 10 %), 10 ml; hematoxilina modificada Harris, 100 ml; medio de montaje, 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Cromogénico, colorimétrico
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento
  • Concentrado de DAB/metal (10X), 25 ml, almacenar a -20 °C (esta solución no se congela a -20 °C)
  • Tampón bloqueante Universal Blocker en TBS, 250 ml, almacenar a 4 °C
  • Supresor de peroxidasa, 2 × 100 ml, almacenar a 4 °°C
  • Tampón de peróxido estable, 250 ml, almacenar a 4 °C
  • Solución salina tamponada de BupH Tris, 4 paquetes (cada paquete produce 500 ml), almacenar a temperatura ambiente
  • Surfact-Amps 2 (detergente Tween-2 al 1 %), 10 ml, almacenar a 4 °°C
  • Hematoxilina Harris modificada (sin ácido acético, sin mercurio), 100 ml, almacenar a temperatura ambiente
  • Medio de montaje, 120 ml, almacenar a temperatura ambiente
Sustrato DAB (mejorada)
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Para utilizar con (aplicación) Inmunodetección, IHC (inmunohistoquímica)
Tipo de producto Kit de detección de IHQ basado en peroxidasa