Descripción
El estabilizador de conjugado de peroxidasa Thermo Scientific™ Pierce es una solución anticongelante para almacenar alícuotas y existencias de anticuerpos y otros conjugados de HRP, de modo que se pueden pipetear y usar sin descongelar.
Características destacadas:
- Proporciona un entorno anticongelante tamponado para anticuerpos y proteínas conjugados con enzimas. Mantiene una solución líquida de baja viscosidad a - 20 °C.
- No se requiere alicuotado del conjugado y el muestreo resulta práctico
- Contiene conservantes para evitar el crecimiento antimicrobiano durante el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de reactivo | Reactivo estabilizador |
| Aplicación validada | ELISA, inmunohistoquímica, Western blot |
| Cantidad | 25 mL |
Seguridad y manipulación
- Pierce Peroxidase Conjugate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol