Learn More
Kartell™ Mezcla de calibración de tiempo de retención de péptidos Pierce™
Código de producto. 16687363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 850
16687363 50 μL paquete de 850
1 options
Código de producto. 16687363
Marca: Kartell™ 8832000
Edge
Fabricados con poliestireno para ofrecer una claridad excelente. Los tubos de ensayo desechables de poliestireno Kartell™ son económicos y duraderos.
  • En un solo uso se acaba con la contaminación por arrastre y la absorción
  • Excelente para trabajos con lotes sensibles o centrifugación a baja velocidad
  • Hay tapones codificados por colores disponibles por separado
Especificaciones
Descripción 1000 x g
Capacidad (métrico) 15 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Poliestireno
Desechables
Cantidad 50 μL
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo