Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de calibración de tiempo de retención de péptidos Pierce™
Código de producto. 11572561 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11572561 50 μl 50 microlitros
1 options
Código de producto. 11572561 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88320
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
15 péptidos pesados sintéticos mezclados en relación equisolar para probar y calibrar equipos de cromatografía líquida (LC) de fase inversa y espectrometría de masas (LC-MS).
La mezcla de calibración de tiempo de retención de péptidos Thermo Scientific™ Pierce permite a los usuarios de cromatografía líquida (LC) de fase inversa y espectrometría de masas (LC-MS) optimizar y confirmar el correcto funcionamiento de sus equipos.
La mezcla de calibración de tiempo de retención de péptidos Pierce se utiliza para optimizar y evaluar los parámetros de LC, identificar la ventana de elución total de péptidos y optimizar los parámetros de MS. El análisis frecuente de la mezcla durante toda la vida útil de una columna o su inclusión en muestras cuantitativas permite controlar y normalizar el rendimiento del LC-MS entre muestras y a lo largo del tiempo. Cuando se utiliza con el software Thermo Scientific Pinpoint 1.1, la mezcla de calibración se utiliza para predecir los tiempos de retención de péptidos basados en la secuencia de péptidos y facilitar la transferencia de métodos entre plataformas de LC-MS.
Características destacadas:
  • Evaluación del rendimiento de los instrumentos de cromatografía y MS
  • Predicción de la retención de péptidos en múltiples plataformas de instrumentos
  • Predicción del tiempo de retención de los péptidos desde la secuencia utilizando el factor de hidrofobicidad calculado
  • Optimización de las ventanas de adquisición de MS programadas para mejorar la cuantificación y aumentar la multiplexación
  • Estándar interno para normalizar la variación en los tiempos de retención y las intensidades de pico entre ciclos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Mezcla de calibración de tiempo de retención de péptidos
Formulación Mezcla de 15 péptidos pesados sintéticos a 0,5 µm cada una
Tipo de producto Mezcla de calibración de tiempo de retención de péptidos
Suficiente para De 5 a 100 usos
Cantidad 50 μl
Para utilizar con (aplicación) LC-MS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile