Learn More
Thermo Scientific™ Patrón para evaluación de retención de péptidos
Código de producto. 11501094 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11501094 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 11501094 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS31700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una mezcla de cinco péptidos deca específicos (acetilados con amidas c-terminal) para ejecutar perfiles de elución de referencia para cromatografía HPLC de fase inversa.
El patrón de retención de péptidos Pierce de Thermo Scientific™ es una mezcla de cinco amidas de decapéptidos de terminal c que ofrecen perfiles de elución de referencia en HPLC de fase inversa.
Los tiempos de retención se predicen sumando los valores que representan la contribución en minutos de cada residuo de aminoácido y los grupos terminales de péptidos. El tiempo de retención depende del peso molecular del péptido. El efecto sobre la retención es relativamente poco importante con un péptido pequeño, pero aumenta en función del tamaño de la molécula. La precisión en la predicción del tiempo de retención de péptidos se reduce considerablemente si se superan los 20 residuos. Para garantizar la precisión, se emplea un estándar de péptidos con el fin de corregir la variación del instrumento, el envejecimiento de las columnas, la variación de longitud de la cadena n-alquil y la densidad del ligando.
Características destacadas:
  • Ahorre tiempo en la purificación de péptidos
  • Simplifique la identificación de péptidos específicos en una mezcla compleja
  • Aumente la eficacia de predecir los perfiles de elución de péptidos Determine el orden relativo de elución de péptidos de una mezcla compleja Prediga el tiempo de retención de HPLC para péptidos de composición de aminoácidos conocidos en columnas de HPLC de fase inversa Supervise el rendimiento de la columna: eficiencia, selectividad y resolución durante el envejecimiento de la columna Compare las columnas de fase inversa de diferentes fabricantes Evalúe los soportes de fase inversa de longitudes de cadena n-alquilo y densidades de ligando variables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) HPLC
Tipo de producto Patrón para evaluación de retención de péptidos
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Material de partida péptidos
Método de detección HPLC
Paso del flujo de trabajo Estandarización
Cantidad 1 vial
Formulario Sólido