Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación y desalado de péptidos Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Las columnas de centrifugación y desalado de péptidos Thermo Scientific Pierce están listas para usar y permiten la desalación eficaz de muestras de péptidos tras la digestión enzimática. La resina hidrófoba a base de polímeros contenida en cada columna proporciona excelentes características de unión y recuperación para muestras de péptidos en preparación para la espectrometría de masas y otros métodos. Cada columna de centrifugación puede unir de 5 μg a 5 mg de péptidos nativos y marcados con TMT. El formato de columna de centrifugación permite procesar varias muestras (de 10 a 300 μl cada una) en paralelo en aproximadamente 30 minutos.
• Eliminan los contaminantes que interfieren con MS: reduce significativamente la supresión de la señal y mejora la sensibilidad en espectrometría de masas
• Elevada capacidad de unión: resina hidrófoba basada en polímero que permite una excelente recuperación de cargas de péptidos de 5 µg hasta un máximo de 5 mg de péptidos nativos y marcados con TMT
• Facilidad de uso: la resina se proporciona en un formato de columna de centrifugación de un solo uso que se ajusta a muchos tubos comunes de 2 ml
• Compatibilidad: la resina se valida con una variedad de muestras complejas, incluyendo péptidos marcados con TMT y es estable en condiciones de pH extremas
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Columna de desalado de centrifugación |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto final | Péptido |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Cantidad | 25 columnas |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.