Learn More
Thermo Scientific™ PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El PEG4-SPDP Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador multifuncional para la conjugación de proteínas a través de entrecruzamientos de amina a amina o de amina a sulfhidrilo que contienen un grupo de cuatro unidades de polietilenglicol (PEG) y un enlace de disulfuro reducible (escindible).
Características destacadas:
Conjugación de aminas eficaz: el éster NHS proporciona una conjugación efectiva a lisinas, extremos N de péptidos y otras aminas primarias
Conjugación de sulfhidrilo reversible: el grupo de piridilditio permite el enlace de disulfuro con cisteínas reducidas y otros grupos de sulfhidrilo, proporcionando un enlace estable pero escindible
Polietilenglicol: los grupos PEG son flexibles, no inmunogénicos, hidrófilos y a menudo mejoran la solubilidad de las moléculas adheridas
Brazo espaciador: conecta aminas primarias y sulfhidrilos diana a distancias de hasta 25,7 angstroms
Especificaciones:
- Nombre químico (simplificado): 2-piridilditiol-tetraoxatetradecano-N-hidroxisuccinimida
- Fórmula química: C23H33N3O9S2
- Peso molecular: 559,65
- Brazo separador: 25,7 angstroms
- Forma: aceite de color entre paja y ámbar
- Solubilidad: disolver 2 mg en 179 μl de DMSO o DMF para hacer 20 mm de solución madre para cada uso
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | Por tioles |
| Descripción | PEG4-SPDP |
| Peso molecular | 559.65 |
| Pegilado | Sí |
| Longitud del brazo del separador | 25,7 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C, protegido de la humedad. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |