Learn More
Thermo Scientific™ PEG12-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Código de producto. 11812164 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11812164 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11812164
Marca: Thermo Scientific™ 26129
Entrecruzador de aminas con sulfhidrilos muy largo (54,1 A); grupos de éster NHS y piridilditiol en los extremos del brazo espaciador de polietilenglicol de 12 unidades; forma enlaces disulfuro que pueden escindirse; soluble en agua.
El PEG12-SPDP Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador multifuncional para la conjugación de proteínas a través de entrecruzamientos de amina a amina o de amina a sulfhidrilo que contienen un grupo de 12 unidades de polietilenglicol (PEG) y un enlace de disulfuro reducible (escindible).
Los reactivos de SPDP tienen un éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a la amina en un extremo y un grupo de 2-piridilditio suflhidrilo reactivo en el extremo opuesto. PEG12-SPDP tiene un brazo separador de polietilenglicol de 12 unidades, que confiere mayor solubilidad al entrecruzador y a las proteínas vinculadas en comparación con los entrecruzadores que solo tienen separadores de hidrocarburos. Los reactivos de piridilditiol producen enlaces que contienen disulfuro que pueden escindirse con agentes reductores como el ditiotreitol (DTT). Los experimentos de entrecruzamiento con reactivos de SPDP no se limitan a aquellos que involucran proteínas. Se puede modificar o entrecruzar cualquier molécula con aminas primarias y grupos sulfhidrilo usando un reactivo de SPDP.
Características destacadas:
  • Conjugación de aminas eficaz: el éster NHS proporciona una conjugación efectiva a lisinas, extremos N de péptidos y otras aminas primarias
  • Conjugación de sulfhidrilo reversible: el grupo de piridilditio permite el enlace de disulfuro con cisteínas reducidas y otros grupos de sulfhidrilo, proporcionando un enlace estable pero escindible
  • Polietilenglicol: los grupos PEG son flexibles, no inmunogénicos, hidrófilos y a menudo mejoran la solubilidad de las moléculas adheridas
  • Brazo separador: conecta aminas primarias y objetivos de sulfhidrilo a distancias de hasta 54,1 angstroms
Especificaciones:
  • Nombre químico (simplificado): 2-piridilditiol-tetraoxaoctatriacontano-N-hidroxisuccinimida
  • Fórmula química: C39H65N3O17S2
  • Peso molecular: 912,07
  • Brazo separador: 54,1 angstroms
  • Forma: líquido ligero y viscoso
  • Solubilidad: disolver 2 mg en 110 μl de DMSO o DMF para hacer 20 mm de solución madre para cada uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable Por tioles
Descripción PEG12-SPDP
Peso molecular 912.07
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 54,1 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C, protegido de la humedad.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS, piridildisulfuro
Separador Largo (> 30 Å)
Formulario Líquido
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador