Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tinción de proteínas PageBlue™
Código de producto. 11852174 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11852174 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11852174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24620
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Una formulación sensible de colorante coomassie G-250 coloidal para la tinción de criterio de valoración de proteínas en geles de poliacrilamida y membranas de PVDF sin metanol ni ácido acético.
La solución de tinción de proteínas Thermo Scientific PageBlue es una formulación sensible y económica de colorante coomassie G-250 coloidal para la tinción de criterio de valoración de proteínas en geles de poliacrilamida y membranas de PVDF sin metanol ni ácido acético.
El protocolo simple de la solución de tinción de proteínas PageBlue es sensible, eficaz y elimina la preocupación de la sobretinción de geles, incluso tras una tinción de toda la noche. Este tinte de proteínas ofrece un intervalo dinámico de 5 a 500 ng, que es aproximadamente 10 veces más sensibilidad que los colorantes basados en Coomassie R-250 tradicionales. Además, la solución de tinción de proteínas PageBlue es económica porque puede reutilizarse hasta tres veces sin pérdida de sensibilidad.
Características destacadas:
  • Fácil de usar: basta con empapar el gel en la solución lista para usar y observar las bandas teñidas sin decoloración
  • Rápida: protocolo de 25 a 40 minutos
  • Segura: no contiene metanol ni ácido acético
  • Intervalo dinámico: intervalo dinámico lineal de 5 a 500 ng
  • Económica: puede reutilizarse hasta tres veces
Recomendada para:
Visualice y cuantifique las proteínas separadas en geles de poliacrilamida de 1D, 2D e IEF; Tinción de proteínas después de su transferencia a membranas de PVDF; Tinción de geles antes de la posterior tinción con plata o análisis de espectrometría de masas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Cantidad 1 L
Molécula diana proteína
Línea de productos PageBlue
Tipo de producto Solución de tinción de proteínas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PageBlue Protein Staining Solution, 1 L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, Phosphoric acid