Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ p-Aminophenyl Phosphoryl Choline Agarose
Código de producto. 10753305 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753305 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10753305 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20307
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Permite unir y purificar la proteína C reactiva (PCR) mediante estos gránulos de agarosa de p-aminofenil fosforil colina inmovilizada (APC).
La agarosa p-amino fosforil colinal Thermo Scientific™ Pierce permite la purificación de proteínas C-reactivas (PCR).
La fosforil colina inmovilizada es una resina de afinidad de agarosa granulada que se utiliza para la purificación de proteínas C-reactivas (CRP) en plasma, ascitis y otros fluidos biológicos. La CRP es una proteína pentamérica (pentraxina) que se clasifica como un reactivo de fase aguda debido a su elevado nivel de producción durante la inflamación. La proteína se une a los grupos fosforil colina presentes en la superficie de los microbios y está relacionada con diversas funciones biológicas, entre otras, la activación de la vía clásica del complemento, el aumento de la fagocitosis y la interacción con ciertas subpoblaciones de linfocitos T. A finales de la década de 1970, Volanakis y sus colegas descubrieron un método para aislar y estudiar proteínas C reactivas mediante la afinidad de la proteína de fosforil colina inmovilizada en un soporte de cromatografía de sólidos porosos.
Características destacadas:
  • Ligando: p-aminofenil fosforil colina.
  • Soporte: agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
  • Capacidad de unión: superior a 3 mg de proteína C reactiva humana por mililitro de resina asentada.
  • Formato: 50 % de resina mezclada en 0,02 % de azida sódica
  • Condiciones de unión: tris o solución salina tamponada con borato (pH de 8 a 8,5) con cloruro de calcio de 1 a 2 mM.
  • Condiciones de elución: tris o solución salina tamponada con borato (pH de 8 a 8,5) con EDTA de 2 mM.
  • Reutilizable: la resina se puede regenerar y reutilizar varias veces.
Recomendada para:
Purificación de la proteína C reactiva (PCR); purificación de los anticuerpos anti-p-aminofenil fosforil colina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 mL
Objetivo Proteína C reactiva
Tipo Agarosa
Fase estacionaria p-amino fosforilo colina
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic