Learn More
Thermo Scientific™ Membrana de nailon Biodyne™ B, 0,45 μm, 8 cm x 12 cm
Código de producto. 10056763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10056763 25 láminas paquete de 25
1 options
Código de producto. 10056763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77016
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Láminas de nailon Biodyne A y Biodyne B sin modificar o con carga positiva que proporcionan excelentes características de unión para la transferencia, inmunotransferencia y detección de ácidos nucleicos.
Las membranas de nailon Biodyne A de Thermo Scientific™ son láminas de nailon sin modificar o nailon de carga positiva que proporcionan excelentes características de unión para la transferencia de ácidos nucleicos, inmunotransferencia y métodos de detección.
Estas dos variedades de membrana de nailon se fabrican con un tamaño de poro de matriz similar (0,4 micras), y ambas se suministran en paquetes de láminas de 8 x 12 cm. La membrana Biodyne A contiene grupos con carga negativa y positiva, lo que le permite unir muchos tipos de macromoléculas. La membrana Biodyne B contiene cargas exclusivamente positivas, lo que proporciona la mayor capacidad de unión posible para moléculas con carga negativa como el ADN y el ARN. Las membranas son resistentes al calor y a los disolventes y no se contraen, agrietan ni rasgan.
Características destacadas:
  • Versátil y duradera: consigue una fuerte unión de ADN mediante el horneado o entrecruzamiento UV sin dañar la membrana
  • Fáciles de utilizar: láminas precortadas de 8 x 12 cm con un tamaño idóneo para transferencias de minigel estándar y dot-blots de microplaca
  • Alta relación señal-ruido: fondo más bajo que la nitrocelulosa y la mayoría del resto de membranas de transferencia de nailon
Membrana de nailon Biodyne A
  • Ofrece una relación señal-ruido superior, lo que resulta en una alta Proporciona sensibilidad muy bajos
  • Contiene 50 % de grupos amino y 50 % de carboxilo
  • Proporciona una superficie hidrófila con un punto isoeléctrico a pH 6.5
Membrana de nailon Biodyne B
  • La superficie se modifica con potencial Zeta positivo Proporciona alta sensibilidad
  • Proporciona una rápida unión al ácido nucleico sin luz UV ni horneado.
  • Mejora la atracción de moléculas biológicas con carga negativa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 12 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 25 láminas
Formato Hoja
Material Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Contenido y almacenamiento Nota: Use guantes cuando manipule membranas, ya que los aceites de los dedos pueden evitar la humectación adecuada. Además, las proteínas y otros contaminantes de las manos pueden unirse a las membranas y causar fondo.
Dimensions (LxW) 12 cm x 8 cm
Línea de productos Biodyne