Descripción
Estas placas recubiertas de quelato Ni(2+) son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión al metal. Los lisados bacterianos que contienen proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina pueden añadirse directamente a las placas sin necesidad de bloqueo. Pueden utilizarse placas transparentes, blancas o negras con los métodos de detección colorimétricos, quimioluminiscentes o fluorescentes, respectivamente.
Las características de las placas recubiertas de níquel Pierce incluyen:
• La superficie activada de Ni2+ permite la unión de quelatos metálicos de proteínas marcadas con His.
• Los detergentes utilizados para lisar las células no inhiben la unión a placas activadas, como sucede con el poliestireno corriente.
• Mejor unión para ensayos sensibles en comparación con otras placas activadas con níquel disponibles en el mercado
• Límite de detección: 1 ng de proteína de fusión de polihistidina
• Capacidad de unión: aproximadamente 9 pmol de proteína marcada con His (27 kDa) por pocillo
• Nivel de activación: 200 µl
Estas placas recubiertas de quelato Ni(2+) son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión al metal. Los lisados bacterianos que contienen proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina pueden añadirse directamente a las placas sin necesidad de bloqueo.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Capacidad estándar, afinidad |
| Formato | Placa de tiras |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | 5 placas |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 200 μl |
| Mostrar más |