Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickel Coated Plates
Código de producto. 10175713 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Método de detección:
Colorimétrico
Fluorescencia
Quimioluminiscencia
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato Método de detección Tamaño de la unidad
10175713 Transparente Estándar Colorimétrico 5 PCS
10318783 Negro Estándar Fluorescencia paquete de 5
10474825 Transparente Placa de tiras Colorimétrico paquete de 5
10033983 Blanco Estándar Quimioluminiscencia paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10175713 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15442
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las placas recubiertas de níquel Thermo Scientific™ Pierce proporcionan un formato sencillo para unir las proteínas de fusión etiquetadas con His en el ELISA y otros ensayos en placas que implican interacciones proteicas de proteínas recombinantes expresadas.
Estas placas recubiertas de quelato Ni(2+) son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión al metal. Los lisados bacterianos que contienen proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina pueden añadirse directamente a las placas sin necesidad de bloqueo. Pueden utilizarse placas transparentes, blancas o negras con los métodos de detección colorimétricos, quimioluminiscentes o fluorescentes, respectivamente.
Las placas blancas recubiertas de níquel Thermo Scientific Pierce de 96 pocillos proporcionan un formato sencillo para unir las proteínas de fusión marcadas con His en ensayos ELISA y otros ensayos en placas que implican interacciones proteicas de proteínas recombinantes expresadas. Estas placas blancas se pueden utilizar con métodos de detección quimioluminiscentes.
Las características de las placas recubiertas de níquel Pierce incluyen:
• La superficie activada de Ni2+ permite la unión de quelatos metálicos de proteínas marcadas con His.
• Los detergentes utilizados para lisar las células no inhiben la unión a placas activadas, como sucede con el poliestireno corriente.
• Mejor unión para ensayos sensibles en comparación con otras placas activadas con níquel disponibles en el mercado
• Límite de detección: 1 ng de proteína de fusión de polihistidina
• Capacidad de unión: aproximadamente 9 pmol de proteína marcada con His (27 kDa) por pocillo
• Nivel de activación: 200 µl
Estas placas recubiertas de quelato Ni(2+) son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión al metal. Los lisados bacterianos que contienen proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina pueden añadirse directamente a las placas sin necesidad de bloqueo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Capacidad estándar, afinidad
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C.
Método de detección Colorimétrico
Envase 5 placas
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 200 μl
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Níquel divalente, quelato metálico
Bloqueo de placas Tampón Blocker™ BSA
Cantidad 5 plates