Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Código de producto. 15656144 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15656144 4 ml 1 ml
15666144 20 ml 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15656144 Proveedor Pierce™ N.º de proveedor 78605
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los gránulos magnéticos de agarosa y Ni-NTA Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con His
Características del producto:
Los gránulos magnéticos de agarosa y Ni-NTA se utilizan en la purificación por afinidad a pequeña escala, así como en la detección de elevado procesamiento de proteínas recombinantes etiquetadas con His. El marcador de polihistidina es el marcador de afinidad más conocido y se compone típicamente de seis residuos consecutivos de histidina (6 x His). Las proteínas marcadas se sobreexpresan en diversos sistemas diferentes, más habitualmente en bacterias, y se purifican mediante lisados celulares tales como los obtenidos con los reactivos de extracción de proteínas bacterianas Thermo Scientific B-PER. La purificación de estas proteínas etiquetadas con His se consigue utilizando quelato de NTA cargado con níquel, que se coordina con las cadenas laterales de histidina. El quelato de NTA contiene cuatro lugares de unión de metal, lo que permite una lixiviación baja de iones metálicos y una elevada capacidad de unión. El protocolo de estos gránulos de agarosa y Ni-NTA se ha optimizado para permitir una alta pureza de las proteínas aisladas etiquetadas con His.
  • Alta capacidad: suficiente para procedimientos de purificación tanto rutinarios como exigentes; une >70 mg de proteína marcada con 6xHis por ml de resina asentada.
  • Gránulos de alto rendimiento y reproducibles: los gránulos de magnetita (Fe3O4) superparamagnéticos y sin agregados proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones de purificación de HTS manuales y automatizadas.
  • Baja capacidad de unión inespecífica: un protocolo de purificación con resultados optimizados da como resultado una purificación de proteínas marcadas de mayor calidad.
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización.
  • Compatible: se utiliza con reactivos de lisis celular Thermo Scientific y una gran variedad de aditivos de tampón.
Aplicaciones:
  • Aislamiento y purificación de proteínas
  • Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Molécula diana: Etiqueta His
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Concentración Slurry: 25%
Contenido y almacenamiento 1 ml de resina asentada. Se suministra como 4 ml de suspensión al 25 % v/v en etanol al 20 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño de partículas 30 μm
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos Pierce
Cantidad 4 ml
Forma de proteína Recombinante
Tipo Gránulos de agarosa magnética
Fase estacionaria Quelato metálico, níquel divalente
Formato Frasco
Capacidad (métrico) 4 mL