Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SDA (Sulfo-NHS-LC-Diazirine) (sulfosuccinimidyl 6-(4,4'-azipentanamido)hexanoate)
Código de producto. 10138163 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10138163 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10138163 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26174
De muy corto a longitud media (de 3,9 a 13,5 A), entrecruzadores de amina a cualquiera; grupos reactivos NHS-éster y diazirina; fotoactivo con luz UV (Amax de 330 a 370 nm).
Los entrecruzadores NHS-Diazirina Thermo Scientific™ Pierce combinan pruebas químicas de fotoacción basadas en ésteres NHS y diazirina con moléculas conjugadas que contienen aminas con casi cualquier otro grupo funcional mediante la activación de luz UV de onda larga.
Los reactivos de diazirina (SDA) de éster de succinimidil son una nueva clase de entrecruzadores que combinan química reactiva a la amina probada con una fotoquímica basada en diazirina innovadora y eficiente para conjugar moléculas que contienen aminas a casi cualquier otro grupo funcional. Los entrecruzadores SDA incluyen seis compuestos que difieren en las longitudes del brazo espaciador, la capacidad de dividir las proteínas entrecruzadas y la presencia o ausencia de un grupo cargado para la permeabilidad de la membrana. El entrecruzamiento de proteínas es una técnica importante que se utiliza para entender la estructura de las proteínas y para estabilizar las interacciones proteína-proteína. Los reactivos SDA Thermo Scientific amplían la eficacia y la gama de interacciones que se pueden explorar mediante este enfoque.
Características destacadas:
  • Versátil - diferentes derivados de diazirina reactivos a la amina capturan interacciones de proteínas específicas de las interacciones o de la superficie celular
  • Controlable - el entrecruzamiento químico de dos pasos se activa usando Lámparas de laboratorio UV comunes
  • Reversible - Los espaciadores que contienen disulfuro permiten el espaciado mediante agentes reductores
  • Fácil: Los reactivos son fotoestables en condiciones de iluminación de laboratorio típicas así que no hay necesidad de realizar experimentos en la oscuridad
  • Mejor que las azidas de arilo - el grupo fotorreactivo de diazirina tiene mejor fotoestabilidad y se activa de forma más eficiente con luz UV de onda larga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina no selectiva
Cleavable No
Descripción Sulfo-LC-SDA
Peso molecular 440.4
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 12,5 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C, protegido de la luz y la humedad.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Diazirina, éster Sulfo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador