Learn More
Thermo Scientific™ NHS (N-hidroxisucinimida)
Código de producto. 10772155 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10772155 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10772155 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24500
 Artículo restringido
En stock
Prepare entrecruzadores de éster NHS con reacción a amina o mejore la conjugación con carbodiimida (EDC) para péptidos o proteínas utilizando N-hidroxisuccinimida, CAS 6066-82-6.
El NHS Pierce Thermo Scientific™ es N-hidroxisuccinimida pura, el compuesto esencial necesario para preparar entrecruzadores de éster NHS reactivos a aminas o para mejorar la eficacia de la conjugación cuando se utiliza el EDC carbodiimida.
Características destacadas:
  • Forme un aminoéster acilo con grupos carboxilo al utilizar el EDC
  • La molécula activada por NHS reacciona eficazmente con las aminas primarias, lo que resulta en un enlace estable de amida
  • Permite reacciones de EDC de dos pasos entre moléculas que contienen carboxilo y amina
  • La molécula activada por NHS puede estabilizarse mediante el secado, permitiendo la fabricación de sondas y superficies reactivas con aminas
  • Grupos reactivos: NHS
  • Reactivo hacia: grupos de aminos (tras la activación de carboxilatos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-carboxilo
Cleavable No
Descripción NHS
Peso molecular 115.09
Pegilado No
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Permeabilidad celular No determinado
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Carbodiimida
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 25 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador