Learn More
Thermo Scientific™ NHS-PEG4-Azide
Código de producto. 11894534 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11894534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11894534 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26130
Compuestos azidos activados para derivar proteínas o superficies de aminas para conjugación selectiva, detección o purificación mediante sondas modificadas con fosfina.
Los NHS-azida Thermo Scientific™ Pierce son compuestos reactivos a la amina que pueden utilizarse para derivar aminas primarias de proteínas o superficies de polímeros revestidas de aminas para la ligación a moléculas modificadas con fosfina.
Estos compuestos de éster de NHS reaccionan formando uniones covalentes con aminas primarias (por ejemplo, cadena lateral de residuos de lisina o superficies revestidas de aminosilano). El grupo de azida (N3) reacciona con moléculas etiquetadas con fosfina mediante un mecanismo conocido como química Staudinger, lo que permite una conjugación eficaz y específica de moléculas derivadas en muestras biológicas. En combinación con diferentes compuestos activados por fosfina, estos reactivos de azida de NHS facilitan una variedad de estrategias experimentales de etiquetado y entrecruzamiento para investigar interacciones de proteínas y vías celulares.
Características destacadas:
  • Soluble: el reactivo se disuelve fácilmente en disolventes miscibles en agua para su posterior dilución en mezclas de reacción acuosa con lisados celulares y otras muestras biológicas
  • Compatible: la química de la reacción se produce de forma eficaz en condiciones sencillas de tampón; no requiere reactivos complementarios como cobre ni agentes reductores
  • Específico: los ésteres NHS son específicos para la fijación covalente a aminas primarias (cadena lateral de lisina o N-terminal de polipéptidos)
  •  
  • Quimioselectivo: los grupos de azida y fosfina no reaccionan ni interfieren con componentes de muestras biológicas, sino que se conjugan entre sí con una alta eficacia
  • Pegilado: elija la azida de NHS más corta o una de las dos variedades cuyos brazos espaciadores contienen grupos de polietilenglicol (PEG) medios (cuatro unidades) o largos (12 unidades) para mayor solubilidad y alcance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química amina-fosfina
Cleavable No
Descripción NHS-PEG4-Azida
Peso molecular 388.37
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 18,9 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, se debe almacenar a –20 °C, protegido de la luz y de la humedad.
Permeabilidad celular No determinado
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Amina, azida, éster de NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Líquido
Cantidad 100 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador