Descripción
Las resinas Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin proporcionan menos uniones no específicas y generan resultados más limpios que la avidina o la estreptavidina en muchos tipos de procedimientos por afinidad de biotina.
Información adicional y pedidos en línea
Las resinas NeutrAvidin se preparan acoplando covalentemente la proteína NeutrAvidin a la agarosa granulada o al soporte biológico UltraLink mediante químicas eficaces y estables; de este modo se generan resinas de agarosa NeutrAvidin y resinas UltraLink resistentes a escapes y estables a un pH entre 2 y 11. Los productos son una opción excelente para numerosas aplicaciones de purificación por afinidad a pequeña o gran escala en las que intervienen macromoléculas, incluida la separación de moléculas biotiniladas de muestras y la inmunoprecipitación de antígenos utilizando anticuerpos marcados con biotina.
Características destacadas:
Baja unión inespecífica: a diferencia de la avidina, la proteína neutravidina no tiene carbohidratos, eliminando los problemas de unión inespecíficos causados por los azúcares; a diferencia de la estreptavidina, la proteína neutravidina no tiene secuencia Arg-Tyr-Asp, que puede ser una fuente de unión a las moléculas de la superficie celular
Resinas versátiles: las resinas de agarosa (a base de polisacáridos) y el soporte biológico UltraLink (a base de acrilamida) ofrecen dos opciones diferentes para condiciones experimentales particulares y son compatibles con los métodos de flujo por gravedad, de centrifugación y FPLC
Disponible en varios formatos: puede elegir entre dos tipos de resina, preparaciones normales o de alta capacidad, y tamaños de envase pequeños o grandes (también hay disponibles tamaños a granel).
Rendimiento superior: la resina de alta capacidad tiene una capacidad de unión superior que la de los productos de estreptavidina de otros proveedores, lo que permite usar pequeñas cantidades de resina para los experimentos.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa son agarosa en gránulos entrecruzada a un 6 %.
- Las resinas UltraLink son soportes de acrilamida en gránulos (soporte biológico UltraLink).
- Las resinas Plus y de alta capacidad tienen una mayor carga de proteína neutravidina que las formas normales
Recomendada para:
Inmunoprecipitación; Purificación de proteínas que se unen a ligandos biotinilados; Captura de proteínas de superficie celular biotiniladas; Purificación de péptidos biotinilados
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resina Pierce UltraLink NeutrAvidin Plus |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Tamaño de partículas | 50-80 μm |
| Línea de productos | NeutrAvidin, Pierce, UltraLink |
| Cantidad | 5 ml |
| Objetivo | Molécula marcada con biotina |
| Tipo | Resina |
| Fase estacionaria | Proteína NeutrAvidin |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina UltraLink™ |
| Mostrar más |