Learn More
Thermo Scientific™ NeutrAvidin™ Protein, Maleimide-Activated
Código de producto. 11855855 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11855855 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11855855 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Proteína NeutrAvidin purificada para Western blot, ELISA u otros métodos de detección basados en biotina.
La proteína NeutrAvidin de Thermo Scientific™ es una forma de proteína de unión a biotina de avidina preparada especialmente que disminuye el fondo en ELISA y Western blot; entre los elementos disponibles se incluyen HRP estándar, AP y conjugados fluorescentes para ensayos basados en biotina.
La proteína NeutrAvidin es avidina nativa desglicosilada de clara de huevo. La eliminación del exceso de carbohidratos mediante un proceso exclusivo produce una proteína con un punto isoeléctrico más neutral y menos propiedades de unión inespecífica. Las formas purificadas y conjugadas de la proteína NeutrAvidin proporcionan un rendimiento excepcional en aplicaciones de Western blot, ELISA e IHC que requieren sondas de unión a biotina. La especificidad de ensayos, sensibilidad y relación señal-ruido con la proteína NeutrAvidin suelen ser equivalentes o mejores que la estreptavidina, considerablemente más costosa.
Características destacadas:
  • Punto isoeléctrico casi neutro: el pl es igual a 6,3, más neutro que la avidina nativa
  • Casi desprovisto de glicosilación: disminuye la posibilidad de unión a lectina en comparación con la avidina nativa
  • Sin secuencia de reconocimiento RYD: no se conocen dominios de enlace fuera del objetivo como la estreptavidina
  • Asequible: precio significativamente inferior al de la estreptavidina
  • Disponible en múltiples formatos: elija la proteína NeutrAvidin purificada, los conjugados HRP y AP preparados o las formas activadas para una variedad de técnicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Estreptavidina
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Reactividad química Tiol
Fracción reactiva Maleimida
Solubilidad Soluble en agua
Formulario Polvo
Línea de productos NeutrAvidin
Tipo de producto NeutraAvidin (reactivo)
Etiqueta o tinte Estreptavidina