Description
Proteína NeutrAvidin, conjugado HRP, 31001, de Invitrogen, 31001, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunohistoquímica, hibridación in situ (ISH), western blot.
La proteína NeutrAvidin es avidina nativa desglicosilada de clara de huevo. La eliminación del exceso de carbohidratos mediante un proceso exclusivo produce una proteína con un punto isoeléctrico más neutral y menos propiedades de unión inespecífica. Las formas purificadas y conjugadas de la proteína NeutrAvidin proporcionan un rendimiento excepcional en aplicaciones de inmunotransferencia (Western blot), ELISA e IHC que requieren sondas de unión a biotina. La especificidad de ensayos, sensibilidad y relación señal-ruido con la proteína NeutrAvidin suelen ser equivalentes o mejores que la estreptavidina, considerablemente más costosa. La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 µg/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica.
Formulación: 2mg de proteína purificada y sin conservantes
31001 contiene 2 mg de polvo liofilizado de avidina modificada en solución sin sales.
Formulación: 2mg de proteína purificada y sin conservantes
31001 contiene 2 mg de polvo liofilizado de avidina modificada en solución sin sales.
Specifications
Specifications
| Conjugado | HRP |
| Cantidad | 2 mg |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Formulario | Sólido |
| Familia de proteínas | Avidina |
| Molécula diana | Biotina |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |