Learn More
Thermo Scientific™ Proteína NeutrAvidin, AP
Product Code. 10465535 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Unit Size:
2 MG
Product Code. Cantidad Unit Size
10465535 2 mg 2 MG
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10465535 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 31002
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proteína NeutrAvidin, conjugado AP, 31002, de Invitrogen™, 31002, de Invitrogen™ Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunohistoquímica, hibridación in situ (ISH), western blot.
Proteína NeutrAvidin, conjugado AP, 31002, de Invitrogen, 31002, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunohistoquímica, hibridación in situ (ISH), western blot.
La proteína NeutrAvidin es avidina nativa desglicosilada de clara de huevo. La eliminación del exceso de carbohidratos mediante un proceso exclusivo produce una proteína con un punto isoeléctrico más neutral y menos propiedades de unión inespecífica. Las formas purificadas y conjugadas de la proteína NeutrAvidin proporcionan un rendimiento excepcional en aplicaciones de inmunotransferencia (Western blot), ELISA e IHC que requieren sondas de unión a biotina. La especificidad de ensayos, sensibilidad y relación señal-ruido con la proteína NeutrAvidin suelen ser equivalentes o mejores que la estreptavidina, considerablemente más costosa. La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 µg/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica.
Formulación: 2 mg de proteína purificada (2-4 mg/ml) en TBS con glicerol al 50 %, 0,1 mm mgCl2, 0,1 mm ZnCl2 y sin conservantes; pH 8
Este producto se ha utilizado con éxito en procedimientos de ELISA, inmunohistoquímica, hibridación in situ y western blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conjugado Fosfatasa alcalina
Cantidad 2 mg
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Sólido
Familia de proteínas Avidina
Molécula diana Biotina
Etiqueta o tinte AP (fosfatasa alcalina)