Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Código de producto. 10666914 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666914 0,5 ml cada uno
10361084 5 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666914 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31030
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Proteína NeutrAvidin conjugada con peroxidasa especialmente preparada para la máxima amplificación de señal con una alta relación señal-ruido en una solución lista para usar.
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity NeutrAvidin HRP Conjugate es una forma conjugada con peroxidasa especialmente preparada de proteína de unión a biotina de avidina que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP cubre las necesidades de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western blot. El conjugado es adecuado para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos. Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento práctico a 4 °C durante al menos un año.
Características destacadas:
  • Proteína NeutrAvidin: una forma especialmente desglicosilada de avidina que proporciona una unión altamente específica de fondo bajo de anticuerpos biotinilados en numerosas aplicaciones
  • Alta sensibilidad: permite detectar bajos niveles de elementos diana sin señal de fondo y obtener altas relaciones señal-ruido.
  • Rentable: utilice menos conjugado en aplicaciones de Western blot y ELISA y siga obteniendo unos resultados excelentes.
  • Flexible: compatible con sustratos de peroxidasa quimioluminiscentes, fluorescentes y colorimétricos típicos.
  • Práctico: formato líquido estabilizado listo para usar, lo que significa que no hay que esperar para descongelarlo ni son necesarias las alícuotas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 °C a 8 °C.
Especificidad Biotina
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente
Enzima HRP (peroxidasa de rábano picante)
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western blotting, ELISA, ELISA
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
Molécula diana Biotina
Cantidad 0,5 ml