Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Código de producto. 10247673 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
N.° de pocillos:
96
384
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Bloqueo de placas:
Tampón Blocker™ BSA
Tampón SuperBlock™
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.° de pocillos Formato Bloqueo de placas Tamaño de la unidad
10247673 Negro 384 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
10668534 Negro 96 Estándar Tampón Blocker™ BSA paquete de 5
15621995 Negro 96 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
10093593 Negro 96 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
11597920 Transparente 96 Placa de tiras Tampón Blocker™ BSA paquete de 5
10732984 Transparente 96 Placa de tiras Tampón SuperBlock™ paquete de 5
10697764 Transparente 96 Estándar Tampón Blocker™ BSA paquete de 5
10165473 Transparente 96 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
10165713 Transparente 384 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
10195663 Blanco 96 Estándar Tampón Blocker™ BSA paquete de 5
10175423 Blanco 96 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
10402905 Blanco 384 Estándar Tampón SuperBlock™ paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10247673 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15402
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Las placas recubiertas de NeutrAvidin de Thermo Scientific™ Pierce son placas de poliestireno de 96 y 384 pocillos prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ensayos ELISA y otros ensayos específicos del objetivo.
Las placas de unión de biotina son ideales para aplicaciones cuando la adsorción directa a poliestireno desnaturaliza los anticuerpos o la molécula diana. La proteína Thermo Scientific Neutravidin es avidina que se ha desglicosilado para evitar la unión a lectina no específica. Con un pI prácticamente neutro (6,3), resulta en interacciones no específicas más bajas en ciertas aplicaciones en comparación con la estreptavidina. La proteína NeutrAvidin carece de la secuencia RYD bacteriana que se encuentra en la estreptavidina, que elimina la unión inespecífica debido al dominio de unión RGD de los receptores de adhesión presentes en una variedad de células.
Las placas recubiertas con proteínas NeutrAvidin de Thermo Scientific son placas de poliestireno prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ensayos ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las características de las placas recubiertas con proteína NeutrAvidin incluyen:
• Placas blancas para métodos de detección quimioluminiscentes
• Prebloqueadas con tampones de bloqueo BSA o SuperBlock
• Inmovilización fácil y suave de conjugados que contienen biotina
• Baja capacidad de unión
• No desnaturalización del componente de proteína de un conjugado sobre encuadernación
• Ideal para unir pequeñas moléculas hidrófilas biotiniladas (por ejemplo, péptidos) que suelen presentar una mala unión al poliestireno
• Más baratas que las placas revestidas con estreptavidina
• Las propiedades de adherencia no específicas más bajas de todas las proteínas de adherencia a la biotina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Capacidad estándar, afinidad
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar las placas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente.
Método de detección Fluorescencia
Línea de productos NeutrAvidin, Pierce
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Tratamiento de superficie Proteína Neutravidin
N.° por paquete 5 placas
Bloqueo de placas Tampón SuperBlock™
Cantidad 5 plates